Saltar a
M4811
Greiner high and medium binding 96 well plates
flat bottom white wells, medium binding surface, non-sterile
Sinónimos:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates, Greiner 655075
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
flat bottom white wells, white polystyrene
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
medium binding surface
Feature:
lid: no, skirt (F-bottom)
El producto M4811 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
flat bottom white wells, white polystyrene
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
packaging
case of 40
manufacturer/tradename
Greiner 655075
maximum volume
392 μL
size
96 wells
working volume
340 μL
binding type
medium binding surface
General description
LUMITRAC 200 96W Microplate, well working volume 25-340 μL; total well volume 392 μL.
Polystyrene Multiwell plates from Greiner for immunoassay and high throughput screening applications. High binding plates are recommended for ELISAs. High binding denotes a binding capacity of 600 ng/cm2 and scatter of less than 10%. Optimal protein binding is variable and comparative tests between high and medium binding plates is suggested.
Application
White plates minimize cross talk in luminescence procedures. LUMITRAC 200 will bind up to 200 ng/cm2. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well flat (F) bottom. medium binding microplate, without lid, Chimney Style; alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
Legal Information
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
M4811-40EA04061834228349