Saltar a
M4139
S-Methylglutathione
>98% (TLC), suitable for cell culture
Sinónimos:
L-γ-glutamyl-S-methyl-L-cysteinyl-glycine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
156,00 €
250 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
373,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H19N3O6S
Número CAS:
Peso molecular:
321.35
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
156,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
S-Methylglutathione,
assay
>98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CSCC(NC(=O)CCC(N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C11H19N3O6S/c1-21-5-7(10(18)13-4-9(16)17)14-8(15)3-2-6(12)11(19)20/h6-7H,2-5,12H2,1H3,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)(H,19,20)
InChI key
QTQDDTSVRVWHMO-UHFFFAOYSA-N
General description
Useful as a glyoxylase inhibitor.
Biochem/physiol Actions
S-methylglutathione is a methionine containing peptide and glyoxylase inhibitor.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G6013P0880G0903
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
>98% (TLC)
assay
≥98.0%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥80% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
white
color
white
color
white to off-white
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)