Saltar a
M2918
2-Methoxy-4-(2-nitrovinyl)phenyl β-D-glucopyranoside
≥95%
Sinónimos:
MNP-Glc
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H19NO9
Número CAS:
Peso molecular:
357.31
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
assay
≥95%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(ccc1OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)\C=C/N(=O)=O
InChI
1S/C15H19NO9/c1-23-10-6-8(4-5-16(21)22)2-3-9(10)24-15-14(20)13(19)12(18)11(7-17)25-15/h2-6,11-15,17-20H,7H2,1H3/b5-4-
InChI key
VLHYYNTWHBRKNT-PLNGDYQASA-N
General description
Chromogenic substrate (505 nm) for β-glucosidase
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
M2918-1G04061826060322
M2918-250MG04061832391748