Saltar a
M216
MDL 105,519
≥98% (HPLC), NMDA receptor antagonist, solid
Sinónimos:
(E)-4,6-Dichloro-3-(2-phenyl-2-carboxyethenyl)indole-2-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
645,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
2580,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H11Cl2NO4
Número CAS:
Peso molecular:
376.19
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
645,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
MDL 105,519, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
SMILES string
OC(=O)C(=C/c1c([nH]c2cc(Cl)cc(Cl)c12)C(O)=O)\c3ccccc3
InChI
1S/C18H11Cl2NO4/c19-10-6-13(20)15-12(16(18(24)25)21-14(15)7-10)8-11(17(22)23)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,21H,(H,22,23)(H,24,25)/b11-8-
InChI key
LPWVUDLZUVBQGP-FLIBITNWSA-N
Gene Information
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408)
Biochem/physiol Actions
MDL 105,519 is a high affinity N-methyl-D-aspartate (NMDA) glutamate receptor antagonist at the glycine site. It inhibits NMDA-dependent responses.
Legal Information
Sold under exclusive license from Hoechst Marion Roussel, Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C104C0496SML0616
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408)
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907)
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
-
Gene Information
-
color
white to off-white
color
white
color
-
color
white to beige
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
H2O: 99.2 mg/mL, ethanol: insoluble
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
M216-5MG04061833007679
M216-25MG04061833007662