Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOCOCH2CH(NHCH3)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
147.13
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
1724430
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
SMILES string
CNC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-6-3(5(9)10)2-4(7)8/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
HOKKHZGPKSLGJE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-Methyl-DL-aspartic acid is a derivative of aspartic acid.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?