Acerca de este artículo
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
mp
≥220 °C (lit.)
solubility
dichloromethane: 0.95-1.05 mg/mL, clear, orange to very deep orange
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C13H9NO3/c1-16-9-3-5-11-13(7-9)17-12-6-8(15)2-4-10(12)14-11/h2-7H,1H3
InChI key
KNYYMGDYROYBRE-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (UV) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility dichloromethane: 0.95-1.05 mg/mL, clear, orange to very deep orange | solubility chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange | solubility DMF: soluble, DMSO: soluble, alcohols: soluble | solubility chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| mp ≥220 °C (lit.) | mp - | mp 223-225 °C (lit.) | mp 223-225 °C (lit.) |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?