Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH2=C(CH3)COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
EC Number:
201-297-1
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605459
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
29 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
autoignition temp.
815 °F
contains
10 ppm hydroquinone monomethyl ether as inhibitor
expl. lim.
12.5 %
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
InChI key
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metilmetacrilato
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
50.0 °F - closed cup
flash_point_c
10 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?