Saltar a
M108
(−)-MK-801 hydrogen maleate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(5R,10S)-(–)-5-Methyl-10,11-dihydro-5H-dibenzo­[a,d]­cyclo­hepten-5,10-imine hydrogen maleate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H15N · C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
337.37
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]25/D −117.7°, c = 1 in methanol(lit.)
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.[H][C@@]12Cc3ccccc3[C@@](C)(N1)c4ccccc24
InChI
1S/C16H15N.C4H4O4/c1-16-13-8-4-2-6-11(13)10-15(17-16)12-7-3-5-9-14(12)16;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,15,17H,10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-,16+;/m0./s1
InChI key
QLTXKCWMEZIHBJ-FWHYOZOBSA-N
General description
(-)-MK-801 hydrogen maleate is a less potent stereoisomer of (+)-MK-801.
Biochem/physiol Actions
Less active enantiomer of (+)-MK-801 hydrogen maleate
MK-801 functions as a selective non-competitive N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonist.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)