Saltar a
L8757
Lysing Enzymes from Rhizoctonia solani
crude powder
Sinónimos:
Kitalase
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
crude powder
storage temp.
2-8°C
Application
Lysing enzymes at a concentration of 1mg/ml can be used for preparation of protoplasts from Rhizoctonia solani. [1]
Biochem/physiol Actions
Main enzymatic acitivity is β−(1-3)-glucanase, also reported to contain protease, pectinase, and amylase activities.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)