Saltar a
L8397
ʟ-Leucinethiol
leucine aminopeptidase inhibitor, solid
Sinónimos:
Dithiobis(2-amino-4-methylpentane)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
260,00 €
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
448,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H28N2S2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
337.42
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
260,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
L-Leucinethiol, oxidized dihydrochloride, leucine aminopeptidase inhibitor
Quality Level
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)CS
InChI
1S/C6H15NS/c1-5(2)3-6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChI key
GXEDNWSUKCJLLB-LURJTMIESA-N
Application
Upon reduction in vivo to L-leucinethiol, compound is a potent inhibitor of leucine aminopeptidase.[1]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C8755C24730200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
crystalline
form
solid
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
T D Ocain et al.
Biochemical and biophysical research communications, 145(3), 1038-1042 (1987-06-30)
L-Lysinethiol was found to be an extremely potent inhibitor of aminopeptidase B (AP-B) with a Ki = 9.1 X 10(-10) M. L-leucinethiol was also a potent inhibitor of AP-B (kj = 1.3 X 10(-7) M), while the D-isomer was much
T D Ocain et al.
Journal of medicinal chemistry, 31(11), 2193-2199 (1988-11-01)
Sulfur-containing amino acid and peptide analogues of bestatin [((2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phenyl-butanoyl)-L-leucine] (1) have been synthesized and evaluated as inhibitors of aminopeptidase M (AP-M), leucine aminopeptidase (LAP), and aminopeptidase B (AP-B). The 2-thiolbestatin analogue (6) was found to be a potent inhibitor of
W W Chan
Biochemical and biophysical research communications, 116(1), 297-302 (1983-10-14)
L-leucinthiol (2-amino-4-methyl-1-pentanethiol) was designed as an inhibitor of leucine aminopeptidase by analogy with sulfhydryl inhibitors of other zinc-containing peptidases. It was synthesized from L-leucinol and shown to be a potent competitive inhibitor of the microsomal aminopeptidase from porcine kidney (Ki
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
L8397-1MG04061826683699
L8397-5MG04061833272596