Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
235-747-3
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
Molecular Biology
form
lyophilized powder
specific activity
≥40,000 units/mg protein
mol wt
single-chain 14.3 kDa
composition
protein, ≥90%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
chicken ... LYZ(396218)
Application
La enzima rompe las paredes celulares de las bacterias; se utiliza para preparar esferoplastos.
Lysozyme hydrolyzes the β-1,4 linkages between N-acetylmuramic acid and N-acetylglucosamine, a polysaccharide backbone of peptidoglycans in the cell wall structure of many microorganisms. This is particularly useful for lysing Gram-positive and Gram-negative bacteria for subsequent nucleic acid extraction.
Biochem/physiol Actions
La lisozima hidroliza los enlaces β(1→4) entre los restos del ácido N-acetilmurámico y los restos de N-acetil-D-glucosamina en el peptidoglucano y entre los residuos de N-acetil-D-glucosamina en la quitodextrina. Las células grampositivas son bastante sensibles a esta hidrólisis, ya que sus paredes celulares tienen una elevada proporción de peptidoglucanos. Las bacterias gramnegativas son menos sensibles debido a la presencia de una membrana externa y a una menor proporción de peptidoglucanos. Sin embargo, estas células pueden ser hidrolizadas en presencia de EDTA que forma complejos con los iones metálicos en la membrana bacteriana externa.
La enzima es activa en un amplio intervalo de pH (de 6,0 a 9,0). A pH 6,2, se observa actividad máxima en un intervalo de fuerzas iónicas más amplio (de 0,02 a 0,100 M) que a pH 9,2 (de 0,01 a 0,06 M).
La enzima es activa en un amplio intervalo de pH (de 6,0 a 9,0). A pH 6,2, se observa actividad máxima en un intervalo de fuerzas iónicas más amplio (de 0,02 a 0,100 M) que a pH 9,2 (de 0,01 a 0,06 M).
La lisozima hidroliza los enlaces β(1→4) entre los restos del ácido N-acetilmurámico y los restos de N-acetil-D-glucosamina en el peptidoglucano y entre los residuos de N-acetil-D-glucosamina en la quitodextrina. Las células grampositivas son bastante sensibles a esta hidrólisis, ya que sus paredes celulares tienen una elevada proporción de peptidoglucanos.
Features and Benefits
- Highly purified by repeated crystallization and dialysis
- Each lot is use-tested for isolation of plasmid DNA from E. coli
Physical form
Lyophilized powder, essentially salt-free
Preparation Note
3× crystallized
Other Notes
One unit will produce a ΔA450 of 0.001 per min at pH 6.24 at 25°C, using a suspension of Micrococcus lysodeikticus as substrate, in a 2.6 mL reaction mixture (1 cm light path).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lisozima from chicken egg white
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Sambrook, J., et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 1-1 (1989)
Anuj Shukla et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(13), 5075-5080 (2008-03-26)
In colloidal systems, the interplay between the short range attraction and long-range repulsion can lead to a low density associated state consisting of clusters of individual particles. Recently, such an equilibrium cluster phase was also reported for concentrated solutions of
Lauri Mikonranta et al.
Journal of invertebrate pathology, 144, 88-96 (2017-02-07)
The insect immune system has versatile ways of coping with microbial insults. Currently, innate immune priming has been described in several invertebrates, and the first insights into its mechanistic basis have been described. Here we studied infections with two different