Saltar a
L3763
γ-Linolenyl alcohol
≥99%, liquid
Sinónimos:
6,9,12-Octadecatrienol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
186,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H32O
Número CAS:
Peso molecular:
264.45
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
186,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCO
InChI
1S/C18H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h6-7,9-10,12-13,19H,2-5,8,11,14-18H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-
InChI key
WFYSUQMCIPGKKK-QNEBEIHSSA-N
Packaging
Sealed ampule
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
L2378L6503L2501
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99% (GC)
assay
≥98%
biological source
plant
biological source
plant oil (borage)
biological source
plant seeds (Borage)
biological source
Linum usitatissimum
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)