Saltar a
HT101A
Silver Stain Kit, modified Steiner-Steiner
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
form
solution
shelf life
Expiry date on the label
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
General description
Useful in identifying spirochetes and nonfilamentous bacteria.
Application
Test procedure includes both standard and microwave applications.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • Gum Mastic Solution (kit only) 500 mL
  • Hydroquinone Tablets (HT1014-10TAB) 10 tablets
  • Silver Nitrate Solution (kit only) 500 mL
  • Uranyl Nitrate Solution (kit only) 500 mL
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
66.0 °F
flash_point_c
18.88 °C
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
Visión de conjunto de la ciencia y la práctica de la bacteriología en el diagnóstico clínico. Más información sobre la aplicación de colorantes convencionales y especiales para el análisis microscópico.
Un aperçu de la science et de la pratique de la bactériologie en diagnostic clinique. Apprenez-en davantage sur l'application des colorants standards et spéciaux pour l'analyse au microscope.
Amanda G Vincent et al.
Diseases of aquatic organisms, 67(1-2), 163-169 (2006-01-03)
Necrotizing hepatopancreatitis (NHP), a severe bacterial disease affecting penaeid shrimp aquaculture, is caused by a gram-negative, pleomorphic, intracellular alpha-proteobacterium referred to as the NHP-bacterium (NHPB). The time course of NHP was investigated in experimentally infected juveniles of Kona stock Litopenaeus
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
HT101A-1KT04061833827604