Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 kg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 99,00 € |
10 kg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 197,00 € |
Acerca de este artículo
99,00 €
biological source
maize
Quality Segment
grade
Hybri-Max™
product line
BioReagent
assay
≥99.5%
form
powder
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Gene Information
human ... PYGM(5837)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade Hybri-Max™ | grade - | grade ACS reagent | grade - |
| assay ≥99.5% | assay ≥99.5% (GC) | assay - | assay - |
| biological source maize | biological source - | biological source wheat | biological source - |
| technique(s) cell culture | hybridoma: suitable | technique(s) cell culture | embryo: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| solubility H2O: 2g + 15 mL (Tested) | solubility H2O: 2g + 15 mL, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucosa
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?