Saltar a
F8381
Fructose-6-phosphate Kinase, Pyrophosphate-dependent from Propionibacterium freudenreichii (shermanii)
lyophilized powder, ≥4.0 units/mg protein
Sinónimos:
6-Phosphofructokinase(pyrophosphate), Pyrophosphate: D-fructose-6-phosphate 1-phosphotransferase
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Número CE:
MDL number:
Specific activity:
≥4.0 units/mg protein
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥4.0 units/mg protein
composition
Protein, 5.0-25.0% biuret
storage temp.
−20°C
Application
FBP was used to study the kinetic mechanism of pyrophosphate-dependent phosphofructokinase from Propionibacterium freudenreichii.[1]
Biochem/physiol Actions
Fructose-1,6-bisphosphatase (FBP) is an important enzyme in glucose metabolism. It catalyzes the hydrolysis of fructose-1,6-bisphosphate to fructose-6-phosphate and inorganic phosphate.[2] Fructose-6-phosphate kinase converts fructose-6-phosphate into fructose 1,6-bisphophate in the rate limiting step of the glycolysis cycle.[3][4]
Physical form
Contains imidazole salts and stabilizer
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of pyrophosphate and fructose 6-phosphate to fructose 1,6-diphosphate and inorganic phosphate per min at pH 7.4 at 30 °C.
These two pyrophosphate-dependent fructose-6-phosphate kinases differ in their response to the physiological activator fructose 2,6-diphosphate [Fru (2,6)-P2]. The enzyme from Propionibacterium freudenreichii (F8381) reportedly is not affected by Fru (2,6)-P2. The enzyme from potato tubers (F2258) is stimulated by Fru (2,6)-P2 (half-maximal activation at 5.5 nM Fru (2,6)-P2 for potato tuber enzyme).
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
288-32-4
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
F8381-10UN04061832923963