Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 293,00 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352204
293,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder
storage temp.
−20°C
Packaging
Package size based on weight of dried lanterns extracted
Physical form
Glycine buffered, with added luciferin
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form solution | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
S D Varma et al.
Ophthalmologica. Journal international d'ophtalmologie. International journal of ophthalmology. Zeitschrift fur Augenheilkunde, 219(5), 309-315 (2005-08-27)
Cataract is one of the most significant vision-impairing complications of diabetes. The present study examined the feasibility of inhibiting cataract formation by treatment with pyruvate, a metabolite known to effectively scavenge reactive species of oxygen and inhibit protein glycation, both
A R Ribeiro et al.
Journal of bioluminescence and chemiluminescence, 13(6), 371-378 (1999-02-02)
The bioluminescent reaction catalysed by firefly luciferase has become widely established as an outstanding analytical system for assay of ATP. When used in solution, luciferase is unstable and cannot be re-used, a problem that can be partially circumvented by immobilizing
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F3641-50MG | 04061833270998 |