Saltar a
EMU080561
MISSION® esiRNA
targeting mouse Prkca
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
20 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
212,00 €
50 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
382,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
212,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GACCCCAAGAATGAGAGCAAACAGAAAACCAAAACCATCCGCTCCAACCTGAATCCTCAGTGGAATGAGTCCTTCACGTTCAAATTAAAACCTTCAGACAAAGACCGGCGACTGTCTGTAGAAATCTGGGACTGGGATCGGACGACTCGGAATGACTTCATGGGATCCCTTTCCTTTGGTGTCTCAGAGCTAATGAAGATGCCGGCCAGTGGATGGTATAAAGCTCACAACCAAGAAGAGGGCGAATATTACAACGTGCCCATTCCAGAAGGAGATGAAGAAGGCAACATGGAACTCAGGCAGAAGTTTGAGAAAGCCAAGCTAGGTCCTGTTGGTAACAAAGTCATCAGCCCTTCAGAAGACAGAAAGCAACCATCCAACAACCTGGACAGAGTGAAACTCACAGACTTCAACTTCCTCATGGTGCTGGGGAAGGGGAGTTTTGGGAAGGTGATGCTTGCTGACA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Prkca(18750)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
EMU014961EMU013901EMU002081
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000050965
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000041237
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000021108
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000045038
esiRNA cDNA target sequence
GACCCCAAGAATGAGAGCAAACAGAAAACCAAAACCATCCGCTCCAACCTGAATCCTCAGTGGAATGAGTCCTTCACGTTCAAATTAAAACCTTCAGACAAAGACCGGCGACTGTCTGTAGAAATCTGGGACTGGGATCGGACGACTCGGAATGACTTCATGGGATCCCTTTCCTTTGGTGTCTCAGAGCTAATGAAGATGCCGGCCAGTGGATGGTATAAAGCTCACAACCAAGAAGAGGGCGAATATTACAACGTGCCCATTCCAGAAGGAGATGAAGAAGGCAACATGGAACTCAGGCAGAAGTTTGAGAAAGCCAAGCTAGGTCCTGTTGGTAACAAAGTCATCAGCCCTTCAGAAGACAGAAAGCAACCATCCAACAACCTGGACAGAGTGAAACTCACAGACTTCAACTTCCTCATGGTGCTGGGGAAGGGGAGTTTTGGGAAGGTGATGCTTGCTGACA
esiRNA cDNA target sequence
ACTGGTGACCGAAGTGGAACACGGTGGTTTCTTGGGCAACAGGAAGGGTGTGAACTTGCCAAATGCCGAGGTGGACCTGCCTGGGCTATCAGAGCAAGATCTTTTGGATCTGCGCTTCGGGGTGGAGCATTATGTGGACATCATCTTTGCCTCCTTTGTACGAAAAGCCAGTGATGTGGTGGCAGTCCGAGATGCCCTAGGGCCAGAAGGACGGGGCATCAAAATTATCAGCAAAATCGAGAACCATGAAGGCGTGAAGAAGTTTGATGAGATCCTAGAAGTGAGCGATGGCATCATGATGGCTCGGGGTGACCTTGGCATTGAGATCCCAGCAGAGAAGGTTTTCTTGGCTCAGAAGATGATGATTGGACGCTGCAACCTGGCTGGCAAGCCTGTCGTTTGTGCCACACAGATGCTGGAGAGCATGA
esiRNA cDNA target sequence
GATTCGGCATCGACAACTTTGAGTTCATCCGGGTGTTGGGGAAGGGGAGCTTCGGGAAGGTGATGCTTGCCAGGATAAAGGAGACAGGAGAACTGTACGCCGTGAAGGTGCTGAAGAAGGACGTGATTCTGCAGGATGATGATGTAGAGTGCACCATGACTGAGAAGAGGATCCTGTCCTTGGCTCGCAACCACCCCTTCCTCACCCAGCTCTTCTGCTGCTTTCAGACTCCAGACCGTCTGTTCTTTGTCATGGAGTTTGTGAACGGAGGCGACCTGATGTTCCACATCCAAAAGTCCCGTCGTTTCGATGAAGCCCGTGCTCGTTTCTACGCCGCGGAGATCATTTCTGCACTCATGTTCCTACATGAGAAAGGTATCATCTATAGAGACTTGAAACTGGACAATGTGCTATTGGACCACGAAG
esiRNA cDNA target sequence
GCCTCTTCTTCGTCATGGAATATGTAAATGGTGGAGACCTCATGTTCCAGATTCAGCGGTCCCGAAAATTTGATGAGCCTCGTTCTCGGTTCTATGCCGCAGAGGTCACATCAGCCCTCATGTTTCTCCACCAGCACGGAGTGATCTACAGGGATTTGAAACTGGACAACATCCTTCTAGATGCAGAAGGCCACTGCAAGCTGGCTGACTTTGGGATGTGCAAGGAAGGGATTATGAATGGTGTGACAACTACCACCTTCTGTGGGACTCCTGACTACATAGCTCCAGAGATCCTACAGGAGTTGGAGTACGGCCCCTCAGTGGACTGGTGGGCCCTGGGGGTGCTGATGTACGAGATGATGGCTGGGCAGCCCCCCTTTGAAGCTGACAACGAGGACGACTT
Gene Information
mouse ... Prkca(18750)
Gene Information
mouse ... PKLR(18770), Pklr(18770)
Gene Information
mouse ... PRKCH(18755), Prkch(18755)
Gene Information
mouse ... PRKCE(18754), Prkce(18754)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_011101
NCBI accession no.
NM_001099779
NCBI accession no.
NM_008856
NCBI accession no.
NP_035234
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
EMU080561-20UG04061828541935
EMU080561-50UG04061828874385