Saltar a
EMU036611
MISSION® esiRNA
targeting mouse Serac1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
20 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
212,00 €
50 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
382,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
212,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGCATTCAGAAGCAACGAACTTCTCAGCAAGCTCAGGGCTGCTGGTGTTGGGGATAGGCCAATGATTTGGATCTCACACAGCATGGGAGGTCTTCTTGTGAAGAAGATGCTGTTGGAAGCCTCTAAGAAGCCCGAACTGAATGCTCTTATAAACAATACCAGAGGAATTATTTTTTACAGTGTCCCTCACCATGGGTCACGTTTGGCTGAATACTCCGTTAATATTCGATATCTTCTCTTTCCCTCACTGGAAGTCAAAGAACTCAGCAAAGACTCTCCTGCACTGAAGACGCTACAGGACGACTTTCTGGAGTTCGCGAAAGACAAAAACTTCCAGGTGCTGAACTTTGTAGAAACACAACCGACATTTATCGGCAGCATGATTAAACTGCATGTAGTGCCCGTGGAGTCAGCAGATTTAGGCATTGGGGATCTAATTCCTGTGGACGTCAACCACTTGAACATTTGCAAGCCGAAGACAAAGGATGCGTTT
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
EMU031081EMU017541EMU187921
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000015659
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000008318
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000039782
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000015165
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... SERAC1(321007), Serac1(321007)
Gene Information
mouse ... RELT(320100), Relt(320100)
Gene Information
mouse ... CPEB2(231207), Cpeb2(231207)
Gene Information
mouse ... HNRNPL(15388), Hnrnpl(15388)
esiRNA cDNA target sequence
TGCATTCAGAAGCAACGAACTTCTCAGCAAGCTCAGGGCTGCTGGTGTTGGGGATAGGCCAATGATTTGGATCTCACACAGCATGGGAGGTCTTCTTGTGAAGAAGATGCTGTTGGAAGCCTCTAAGAAGCCCGAACTGAATGCTCTTATAAACAATACCAGAGGAATTATTTTTTACAGTGTCCCTCACCATGGGTCACGTTTGGCTGAATACTCCGTTAATATTCGATATCTTCTCTTTCCCTCACTGGAAGTCAAAGAACTCAGCAAAGACTCTCCTGCACTGAAGACGCTACAGGACGACTTTCTGGAGTTCGCGAAAGACAAAAACTTCCAGGTGCTGAACTTTGTAGAAACACAACCGACATTTATCGGCAGCATGATTAAACTGCATGTAGTGCCCGTGGAGTCAGCAGATTTAGGCATTGGGGATCTAATTCCTGTGGACGTCAACCACTTGAACATTTGCAAGCCGAAGACAAAGGATGCGTTT
esiRNA cDNA target sequence
GGTCATCTGATGGGCTGTCTAGAATTAGACACTCTGCCCTGTCCTGGGAGGTTCTGAAGGCTTCCTGCAGGAGGGAGAGCTGCAGCTGGGACTGAGGACCAAGATGCAAAGGCCAAGTCCTGGAGGTGGGACCGTCCGCCCCACTGAGGAGGCAGCCTGCGGCACAGCACGTGAGCAGGAGATCAAGAGCCCACCCTATCCCTGCAGTCCCGGTTACTTCCATGCAGGGTGCTGTAACCCTGTGCCTGCCCTGAACACATCATAGGAGCCCTCTGTCCCTTAGAGGTCTGGTTTGGTGGAGGAGTGGTATCTGTACCTGGCCCCAAGCTTGTGCCTTGGGAACTAGCCACTCTTGCCCATGTCCTGGACCCTGGATGTGACTCCCTCTCTTCTGGCAGGCCCTATAAAGGGAAGGGGTAGCAAAGAGCCCTGTACTGGTGGCAGAGTACCTGGGTTCCAATCCTGGGCTTAT
esiRNA cDNA target sequence
GCCGGAACATCCAGAATAGACCAGGATCGAAGTAGAATGTATGATAGCTTGAATATGCACTCTCTGGAAAATTCCCTTATTGATATCATGAGAGCAGAGCACGATCCTCTCAAGGGTCGTCTGAGCTATCCACATCCAGGAACCGACAATCTGTTAATGTTAAATGGTCGCTCTTCCCTATTTCCAATAGATGATAGCTTGTTGGATGATGGTCACAGTGATCAAGTTGGTGTTTTAAATTCACCAACATGTTATTCAGCTCATCAAAATGGAGAACGAATTGAACGCTTCTCTCGAAAAGTTTTTGTTGGTGGGCTTCCTCCGGATATTGATGAAGATGAGATCACTGCCAGCTTCCGAAGATTTGGACCTTTGGTAGTAGATTGGCCCCACAAAGCAGAAAGTAAATCCTATTTTCCACCAAAAGGCTATGC
esiRNA cDNA target sequence
CCCCACCACCCGACTATGGCCCCCACGCTGACAGCCCTGTGCTCATGGTCTATGGCTTGGATCAATCTAAGATGAACTGTGATCGAGTCTTCAATGTCTTCTGCTTGTATGGCAATGTGGAGAAGGTGAAATTTATGAAAAGCAAGCCGGGGGCCGCCATGGTGGAAATGGCTGATGGCTATGCTGTGGACCGAGCCATTACTCACCTCAACAACAACTTCATGTTTGGGCAGAAGATGAATGTCTGTGTCTCCAAGCAACCAGCCATTATGCCTGGTCAGTCATACGGGCTAGAAGATGGATCCTGCAGCTATAAAGACTTCAGCGAGTCAAGGAACAATCGGTTCTCCACTCCAGAGCAGGCAGCTAAGAACCGCATCCAGCACCCTAGCAATGTACTGCACTTCTTCAATGCTCCCCTCGAGGTGACTGAGGAGAACTTCTTTGAGATCTGCGATGAACTGGGAGTGAAGCGGCCAACCTCTGTCAAAGTATTTTCAGGCAAAAGCGAGC
NCBI accession no.
NM_177311
NCBI accession no.
NM_177073
NCBI accession no.
NP_787951
NCBI accession no.
NM_177301
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
EMU036611-50UG04061828271511
EMU036611-20UG04061828496730