Saltar a
EMU024121
MISSION® esiRNA
targeting mouse Lrrk1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
20 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
212,00 €
50 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
382,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
212,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGACAACAGGCTGACAGAGCTCCCTGTCCAATTTATGCACTCCTTCAAGTCTCTCACCTCTCTGAATGTCTCCAGGAACAACCTGAAGAGCTTCCCGGATCCCTGGTCCTGCCCTTTGAAATGTTGTAAAGCCTCCAAAAATGCCCTGGAATCGCTGCCAGACAAAATGGCTGTCTTTTGGAAAAGCCACCTTCGGGATGCAGATTTCTCTGAGAACTCTCTGAAAGAGGTGCCCCTGGGATTGTTCCAGCTTGACGCCCTCATGTTCTTGAGGTTACAGGGAAACCAGCTGTTGTCGCTGCCACCTCAAGAGAAGTGGACCTGCACCCAACTCAAGACCCTGGACCTCTCCAGAAACCAGCTCGGCAAAAATGAAGATGGGCTTAAAACAAAGAGGATCTCCCTGTTCACCACCAGAGGGCGCCAGCGTTCTGGAACTGAGACAGCCTCC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
EMU002171EMU024491EMU002631
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000015133
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000055923
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000034648
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000036167
Gene Information
mouse ... LRRK1(233328), Lrrk1(233328)
Gene Information
mouse ... AASDH(231326), Aasdh(231326)
Gene Information
mouse ... LRRN1(16979), Lrrn1(16979)
Gene Information
mouse ... PPHLN1(223828), Pphln1(223828)
esiRNA cDNA target sequence
TGACAACAGGCTGACAGAGCTCCCTGTCCAATTTATGCACTCCTTCAAGTCTCTCACCTCTCTGAATGTCTCCAGGAACAACCTGAAGAGCTTCCCGGATCCCTGGTCCTGCCCTTTGAAATGTTGTAAAGCCTCCAAAAATGCCCTGGAATCGCTGCCAGACAAAATGGCTGTCTTTTGGAAAAGCCACCTTCGGGATGCAGATTTCTCTGAGAACTCTCTGAAAGAGGTGCCCCTGGGATTGTTCCAGCTTGACGCCCTCATGTTCTTGAGGTTACAGGGAAACCAGCTGTTGTCGCTGCCACCTCAAGAGAAGTGGACCTGCACCCAACTCAAGACCCTGGACCTCTCCAGAAACCAGCTCGGCAAAAATGAAGATGGGCTTAAAACAAAGAGGATCTCCCTGTTCACCACCAGAGGGCGCCAGCGTTCTGGAACTGAGACAGCCTCC
esiRNA cDNA target sequence
GTGCAACAGGTTGCTGAAGAACTTCGCCAGGTGGAGTCCTGCGCGGTCACTTGGTATAATCAGGAAAGATTGATTCTCTTCATCGTATCCAAAGTTGACTTAGTAAAGGACTGCATCTTTAAAGAATTGCAGAAACACCTTCCAGCACACGCCCTGCCTGATGACATGGTGCTGATCGATACCCTGCCATTTACATGCCATGGCAAAGTTGATGTTTCTGAGTTAAACAAGATATATTTAGACTACATAAGCTCACAGCCTAGGAATGAACTCCATGGAAAAGAGGAACTTTGGGGAAAATTACAGTATTTATGGAAGTCTATTCTGTGTCTCCCTGAGGATCCAGAGGATACTCTGAAGGTTCCCGCCAACTCCGTCTTTTTAGATAGTGGTGGGGATTCCCT
esiRNA cDNA target sequence
TAATGACCTCCGCCTAACCAGGATCCCTGGCAACCTCTCTAGTGACACACAAGTGCTTCTCTTACAGAGCAATAACATCGCCAAGACCGTGGACGAGCTGCAGCAGCTCTTCAACTTGACCGAGCTGGATTTCTCCCAGAACAACTTTACAAACATCAAAGAGGTAGGGCTGGCAAACTTGACCCAGCTCACAACCCTGCATCTAGAGGAAAATCAGATTTCAGAGATGACGGATTACTGTCTGCAAGACCTCAGCAACCTTCAAGAACTCTACATCAACCACAACCAGATCAGCACAATCTCTGCCAACGCCTTTTCTGGCTTGAAAAATCTCTTGAGGCTGCACCTGAATTCCAATAAGTTGAAAGTGATCGATAGCCGCTGGTTTGATTCCACTCCCAACCTGGAAATTCTCATGATTGGGGAAAACCCTGTGATTGGAATCCTGGACA
esiRNA cDNA target sequence
AGCAGGACTCACTCCTTCCATCAGTCTCAGCATAGAAAGTCCTCGCGTGTCGGTGCTTCCTACAAACGACAGAATGAAGCAATTCGTGGAAGAGGTAAAGAGAGATCCATCCAGTCAGTGAAAACCTCGAGAGATGCGTCACCCTCAAGTTCCTCAGCAGTTGCTTCATCCAAGGCGTTAGACAAACCCAGCAGGCTAACTGAGAAGGAACTTGCTGAGGCTGAAAGCAAGTGGGCTAATGAAACACTAGAGAAGTCAGACGAAAGTAACTTGGCTGAAATGAATGAGTTTGAGGCGGGATCCACGGCACCCTTATTTATTGACCAGACAGAAGAACCCGAGTCAAACACAGTAGATGGTACAGAACTGTATGAAGACAGCCAGCTCAGCAACCGCTCTAAAGC
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
EMU024121-50UG04061828289585
EMU024121-20UG04061828506248