Saltar a
E7263
Ethynodiol diacetate
Sinónimos:
(3β, 17α)-19-Norpregn-4-en-20-yne-3,17-diol diacetate, 3β,17β-Diacetoxy-17α-ethynyl-4-estrene, Etynodiol acetate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
500 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
86,60 €
73,61 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H32O4
Número CAS:
Peso molecular:
384.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
206-044-9
MDL number:
Quality level:
73,61 €
Precio de catálogo86,60 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
SMILES string
[H][C@]12CC[C@H](OC(C)=O)C=C1CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(OC(C)=O)C#C
InChI
1S/C24H32O4/c1-5-24(28-16(3)26)13-11-22-21-8-6-17-14-18(27-15(2)25)7-9-19(17)20(21)10-12-23(22,24)4/h1,14,18-22H,6-13H2,2-4H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23-,24-/m0/s1
InChI key
ONKUMRGIYFNPJW-KIEAKMPYSA-N
Gene Information
human ... PGR(5241)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1268003BP1131N1225000
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Gene Information
human ... PGR(5241)
Gene Information
human ... PGR(5241)
Gene Information
human ... PGR(5241)
Gene Information
human ... PGR(5241)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contraceptive failure and the progestogen-only pill.
Louise Melvin
The journal of family planning and reproductive health care, 36(3), 182-182 (2010-07-28)
Marta Coromina Sadurni et al.
Psychiatry research, 170(2-3), 290-291 (2009-10-20)
Premenstrual psychosis is a rare and not formally recognized disorder (DSM-IVR, ICD-10). The literature mainly consists of clinical cases. There have been preliminary reports of improvement in such cases after administration of oral contraceptives. We present a case of premenstrual
G A Hill et al.
The Journal of reproductive medicine, 36(4 Suppl), 334-339 (1991-04-01)
A phase IV, open-label, multicenter survey of 983 obstetrician-gynecologists was conducted to evaluate the incidence of intermenstrual bleeding in 6,382 women receiving a low-dose monophasic oral contraceptive, ethynodiol diacetate, 1 mg, with ethinyl estradiol, 35 micrograms (EDA 1 mg with
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
E7263-500MG04061833605011