Saltar a
E3285
EIINFEKL trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Glu-Ile- Ile -Asn-Phe-Glu-Lys-Leu trifluoroacetate, L-a-glutamyl-L-isoleucyl-L-isoleucyl-L-asparaginyl-L-phenylalanyl-L-a-glutamyl-L-lysyl-L-Leucine trifluoroacetate, OVA – E1 Peptide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
166,00 €
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
498,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C47H76N10O14 · xC2HF3O2
Número CAS:
Peso molecular:
1005.16 (free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
166,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
acetonitrile: water: ~1 mg/mL (60/40)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC[C@H](C)C(NC(=O)[C@@H](N)CCC(O)=O)C(=O)NC([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C47H76N10O14.C2HF3O2/c1-7-26(5)38(57-46(69)39(27(6)8-2)56-40(63)29(49)17-19-36(59)60)45(68)54-33(24-35(50)58)44(67)53-32(23-28-14-10-9-11-15-28)43(66)52-31(18-20-37(61)62)42(65)51-30(16-12-13-21-48)41(64)55-34(47(70)71)22-25(3)4;3-2(4,5)1(6)7/h9-11,14-15,25-27,29-34,38-39H,7-8,12-13,16-24,48-49H2,1-6H3,(H2,50,58)(H,51,65)(H,52,66)(H,53,67)(H,54,68)(H,55,64)(H,56,63)(H,57,69)(H,59,60)(H,61,62)(H,70,71);(H,6,7)/t26-,27-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,38-,39-;/m0./s1
InChI key
OAOVWFXRXDBOSX-YUPPFQQGSA-N
Biochem/physiol Actions
EIINFEKL is an antagonist variant of SIINFEKL [OVA (257-264)] [it induces positive selection T-cells].
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1051SML2319SML1426
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
acetonitrile: water: ~1 mg/mL (60/40)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
E3285-1MG04061826226100
E3285-5MG04061832270746