Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 151,00 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41116155
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F13596-0000
Feature:
10 Plates
Material:
polypropylene
Packaging:
pack of 1 ea
151,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
polypropylene
grade
electrophoresis grade
feature
10 Plates
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F13596-0000
L × W × H
20.3 cm (8 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 22.9 cm (9 in.)
General description
Electrophoresis Gel Plate rack has 10 places for holding glass plates and a weighted base for safety. Wide handles provide a secure grip while transporting the rack, filled with plates, from the bench to the sink. Smooth polypropylene material cushions glass edges to reduce chipping and cracking. Available in white polypropylene with steel fittings. A flat area on each end is designed for labeling racks as used, unused, treated or untreated.
Rack has a footprint of: 8 in. x 15 in. x 9 in. and weighs 3 3/4 lbs.
Rack has a footprint of: 8 in. x 15 in. x 9 in. and weighs 3 3/4 lbs.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Bel-Art F13596-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F13595-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F18990-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F18991-0000 |
| material polypropylene | material epoxy (coated steel) | material white polypropylene | material polypropylene |
| feature 10 Plates | feature Holds 3 x double plates, Holds 7 x plates | feature Holds 60 x 72 mm plates | feature Holds 42 x 100 mm plates |
| packaging pack of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| L × W × H 20.3 cm (8 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 22.9 cm (9 in.) | L × W × H 20 cm (7.75 in.) × 16 cm (6.25 in.) × 18 cm (7.5 in.) | L × W × H - | L × W × H - |
| grade electrophoresis grade | grade electrophoresis grade | grade - | grade - |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E1028-1EA | 04061826284759 |