Saltar a
E0264
Electrophoresis film for agarose gels
sheet W × L 85 mm × 100 mm
Sinónimos:
Agarose Gel Film, Electrophoresis Film, Electrophoresis Gel Film
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
230,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41105300
Material:
polyester
Sterility:
non-sterile
230,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polyester
description
Film 7 mil (0.2 mm) Thickness
sterility
non-sterile
sheet W × L
85 mm × 100 mm
General description
  • Gels cast on the electrophoresis film remain permanently attached to the film during electrophoresis, staining and drying
  • Handling of thin agarose gels is much easier when attached to electrophoresis film
  • Gels attached to electrophoresis film remain flexible after drying
Application
Electrophoresis film is a flexible, transparent polyester film specifically designed to support agarose gels. Ideal for casting horizontal agarose gels for immunoelectrophoresis and immunodiffusion. One side has been treated with a hydrophilic coating, which enhances adhesion with aqueous agarose gel media.
Disclaimer
Fluorescence may be exhibited under ultraviolet light which may interfere with some fluorimetric detection methods.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
AGRMP-ROE1005AGRLE-RO
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
-
material
polyester
material
-
material
polyester
material
-
sheet W × L
85 mm × 100 mm
sheet W × L
-
sheet W × L
-
sheet W × L
-
description
Film 7 mil (0.2 mm) Thickness
description
multipurpose agarose
description
Film 7 mil (0.2 mm) Thickness
description
-
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
E0264-100EA04061822705166