Saltar a
D7946
DIM-C-pPhOCH3
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,1-bis(3′-Indolyl)-1-(p-methoxyphenyl)methane; 3,3′-[(4-Methoxyphenyl)methylene]bis-1H-indole
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
117,00 €
99,45 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
441,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H20N2O
Número CAS:
Peso molecular:
352.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
99,45 €
Precio de catálogo117,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to light yellow
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(c2c[nH]c3ccccc23)c4c[nH]c5ccccc45
InChI
1S/C24H20N2O/c1-27-17-12-10-16(11-13-17)24(20-14-25-22-8-4-2-6-18(20)22)21-15-26-23-9-5-3-7-19(21)23/h2-15,24-26H,1H3
InChI key
ZCCMKJAXOIFTHH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DIM-C-pPhOCH3 is a Nerve Growth Factor-Induced Bα (NGFI-Bα, Nur77) agonist
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML0363SML1508SML0927
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
off-white to light yellow
color
light orange to dark orange
color
, light orange to dark red
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
D7946-5MG04061832824208
D7946-25MG04061832824192