Saltar a
D7283
3,5-Di-O-(p-toluyl)-2-deoxy-D-ribofuranosyl chloride
~90%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
845,00 €
633,75 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H21ClO5
Número CAS:
Peso molecular:
388.84
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
224-367-3
MDL number:
633,75 €
Precio de catálogo845,00 €Ahorre 25 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
~90%
Quality Level
form
powder
mp
117-119  °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H]2O[C@@H](Cl)C[C@@H]2OC(=O)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C21H21ClO5/c1-13-3-7-15(8-4-13)20(23)25-12-18-17(11-19(22)26-18)27-21(24)16-9-5-14(2)6-10-16/h3-10,17-19H,11-12H2,1-2H3/t17-,18+,19+/m0/s1
InChI key
FJHSYOMVMMNQJQ-IPMKNSEASA-N
Application
3,5-Di-O-(p-toluyl)-2-deoxy-D-ribofuranosyl is used as a precursor for the synthesis of unnatural β-D-ribofuranosyl containing nucleosides and nucleotides.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
7087047439752926
assay
~90%
assay
90%
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mp
117-119  °C
mp
238-244 °C
mp
-
mp
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
D7283-1G04061826059166