Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H21NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
291.82
EC Number:
205-687-2
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleSMILES string
Cl[H].CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
InChI key
PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diphenhydramine hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
George R Hoffmann et al.
Mutation research. Genetic toxicology and environmental mutagenesis, 784-785, 23-30 (2015-06-06)
The lacZ reversion assay in Escherichia coli measures point mutations that occur by specific base substitutions and frameshift mutations. The tester strains cannot use lactose as a carbon source (Lac(-)), and revertants are easily detected by growth on lactose medium