Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H10O4
Peso molecular:
254.24
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Para consultas sobre este producto D1444, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
room temp
Biochem/physiol Actions
6,2′-Dihydroxyflavone is a partial inverse agonist at GABAA receptors with α-subunit selectivity.
Features and Benefits
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.
Feng Wang et al.
Neuropharmacology, 53(4), 574-582 (2007-08-08)
Neuroactivity of a number of flavonoids is mediated by modulation of type A gamma-aminobutyric acid (GABA(A)) receptor function via benzodiazepine sites, mostly as partial agonists. In the present study, 6,2'-dihydroxyflavone (DHF) was characterized for potential inverse agonistic activity, and its
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D1444-25MG | 04061832260211 |
| D1444-5MG | 04061832071886 |