Saltar a
CLS354541
Corning® BioCoat Collagen I Inserts
pore size 3 μm, PET, size 24 well
Sinónimos:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122102
Material:
PET
Size:
24 well
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
PET
sterility
sterile
packaging
pkg of 24 ea (2 packs )
manufacturer/tradename
Corning 354541
size
24 well
pore size
3 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Legal Information
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
CLS354444CLS354474CLS356698
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
sterility
sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
sterile
material
PET
material
PET
material
PET
material
flat bottom clear wells
manufacturer/tradename
Corning 354541
manufacturer/tradename
Corning 354444
manufacturer/tradename
Corning 354474
manufacturer/tradename
Corning 356698
size
24 well
size
24 well
size
24 well
size
-
packaging
pkg of 24 ea (2 packs )
packaging
pkg of 24 ea (2 packs )
packaging
pkg of 24 ea (2 packs )
packaging
pkg of 80 ea (4 packs of 80)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
CLS35454104065270189110