Saltar a
C9783
Z-His(Bzl)-OH
≥98% (TLC)
Sinónimos:
Nα-Cbz-Nim-benzyl-L-histidine, Nα-Z-N(im)-benzyl-L-histidine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H21N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
379.41
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
55593
Nombre del producto
Z-His(Bzl)-OH,
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccn(Cc2ccccc2)n1)NC(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C21H21N3O4/c25-20(26)19(22-21(27)28-15-17-9-5-2-6-10-17)13-18-11-12-24(23-18)14-16-7-3-1-4-8-16/h1-12,19H,13-15H2,(H,22,27)(H,25,26)/t19-/m0/s1
InChI key
DHUVTQUENUPYMW-IBGZPJMESA-N
Biochem/physiol Actions
Z-His(Bzl)-OH (Nα-Cbz-Nim-benzyl-L-histidine) is an N-terminal blocked (with CBZ) benzolated (on Imidazole) L-histidine.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
C9783-5G04061832423050