Saltar a
C8289
Clebopride maleate salt
~95%
Sinónimos:
4-(4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzamido)-1-benzylpiperidine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H24ClN3O2 · C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
489.95
UNSPSC Code:
51101500
PubChem Substance ID:
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
~95%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.COc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NC2CCN(CC2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C20H24ClN3O2.C4H4O4/c1-26-19-12-18(22)17(21)11-16(19)20(25)23-15-7-9-24(10-8-15)13-14-5-3-2-4-6-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-6,11-12,15H,7-10,13,22H2,1H3,(H,23,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
InChI key
BCVIWCRZYPHHMQ-WLHGVMLRSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Product Information Sheet
R Cuena Boy et al.
Atencion primaria, 21(5), 289-295 (1998-06-03)
To clarify if there is any basis for the hypothesis that Clebopride leads to more extrapyramidal reactions than Metoclopramide. Observational, longitudinal, retrospective and comparative study of two series of cases. The entire Spanish healthcare system. Those notified to the Spanish
Ki-Suk Kim et al.
International journal of toxicology, 26(1), 25-31 (2007-03-17)
The inhibition of the potassium current I(Kr) and QT prolongation has been known to be associated with drug-induced torsades de pointes arrhythmias (TdP) and sudden cardiac death. In this study, the authors investigated the cardiac electrophysiological effects of clebopride, a
Hemi-restless legs syndrome induced by clebopride.
R Erro et al.
European journal of neurology, 19(6), e59-e59 (2012-05-15)