Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 406,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13NO4
Número CAS:
Peso molecular:
235.24
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
406,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder
Quality Level
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C1(CC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO4/c14-10(15)12(6-7-12)13-11(16)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,16)(H,14,15)
InChI key
KHINKCGJKZSHAJ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C7047-500MG | 04061831589368 |