Acerca de este artículo
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 17 kDa
species reactivity
human
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293 cells expressing human CENP-A
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
related product
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C6992-200UL | 04061835750276 |