Saltar a
C4375
N-Carbamyl-L-glutamic acid
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
N-(aminocarbonyl)-L-glutamic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
10 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
234,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
190.15
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
234,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
N-Carbamyl-L-glutamic acid,
assay
≥98.0% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-6(13)8-3(5(11)12)1-2-4(9)10/h3H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)(H3,7,8,13)/t3-/m0/s1
InChI key
LCQLHJZYVOQKHU-VKHMYHEASA-N
Gene Information
human ... CPS1(1373)
Biochem/physiol Actions
N-Carbamyl-L-glutamic acid (carglumic acid) is use to study its potential as a replacement therapy for N-acetylglutamate synthetase (NAGS) deficiency and to treat hyperammonemia.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A0879G3640G1135
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
off-white to beige
color
white
color
-
Gene Information
human ... CPS1(1373)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
C4375-10G04061833492031