Saltar a
C1618
Cibenzoline succinate salt
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
2-(2,2-diphenylcyclopropyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole succinate, Cibenol, Cipralan, Exacor
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
185,00 €
157,25 €
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
583,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H18N2 ·C4H6O4
Número CAS:
Peso molecular:
380.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
157,25 €
Precio de catálogo185,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to brown
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O.C1CN=C(N1)C2CC2(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C18H18N2.C4H6O4/c1-3-7-14(8-4-1)18(15-9-5-2-6-10-15)13-16(18)17-19-11-12-20-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-10,16H,11-13H2,(H,19,20);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
XFUIOIWYMHEPIE-UHFFFAOYSA-N
General description
Cibenzoline also called (±)-2-(2,2-diphenylcyclopropyl)-2-imidazoline succinate, is generally used in stereo combination of R(+) and S(−) forms. It also exhibits anticholinergic activity.. Cibenzoline is known to improve left ventricular diastolic dysfunction by reducing left ventricular pressure gradient.
Biochem/physiol Actions
Cibenzoline is a class IA antiarrhythmic drug. Cibenzoline (μM concentrations) blocks ATP-sensitive K channels in heart and pancreatic cells. Cibenzoline interacts with the channel pore-forming subunit of the K(ATP) channel (Kir6.2) from the cytoplasmic side. Cibenzoline also inhibits the delayed rectifier K current [I(Kr)] in sino-atrial node cells.
Cibenzoline succinate inhibits ATP-sensitive K+ channels; class IA antiarrhythmic.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2141E5156C223
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 38 mg/mL
solubility
H2O: >35 mg/mL
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We offer many products related to potassium channels for your research needs.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
C1618-10MG04061832574066
C1618-50MG04061832574073