Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 420,00 € |
Acerca de este artículo
420,00 €
biological source
human uterus (myometrium)
packaging
pkg of 1,000,000 cells
morphology
(endothelial)
application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| morphology (endothelial) | morphology ( endothelial) | morphology ( endothelial) | morphology (smooth muscle) |
| biological source human uterus (myometrium) | biological source human uterus (myometrium) | biological source human uterus (myometrium) | biological source human uterus (myometrium) |
| packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −196°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| application(s) cell analysis (DNA, RNA, and protein) | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7783-20-2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Primary cells from PromoCell are available in pelleted form for research applications like gene expression analysis, and cell/protein characterization experiments.