Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 656,00 € |
Acerca de este artículo
656,00 €
biological source
human foreskin (juvenile epidermis)
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
( epidermal)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| morphology ( epidermal) | morphology (epidermal) | morphology (epidermal) | morphology ( epidermal) |
| biological source human foreskin (juvenile epidermis) | biological source human foreskin (juvenile epidermis) | biological source human epidermis (adult) | biological source human foreskin (juvenile epidermis) |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient |
| packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells |
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7791-20-0
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Primary human keratinocytes and serum-free keratinocyte growth media for the feeder cell-free in vitro cultivation of epidermal keratinocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.