Saltar a
BMSIPS2050PS4
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
4-arm, stainless steel
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
112,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41100000
112,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S4
diam. × L
50 mm × 400 mm
compatibility
overhead stirrer equipment
General description
4-arm stainless steel propeller is useful for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Application
stirring, mixing
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
BMSIPS2050PS3BMSIPS2050PT4BMSIPS2050PS1
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
material
stainless steel
material
stainless steel
material
PTFE-coated
material
stainless steel
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S4
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S1
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-T4
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S1
diam. × L
50 mm × 400 mm
diam. × L
68 mm × 400 mm
diam. × L
65 mm × 300 mm
diam. × L
70 mm × 350 mm
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
BMSIPS2050PS404065269069805