Saltar a
B7416
4,6-O-Benzylidene-D-galactose
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16O6
Número CAS:
Peso molecular:
268.26
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1OC2COC(OC2C(O)C1O)c3ccccc3
InChI
1S/C13H16O6/c14-9-10(15)12(16)18-8-6-17-13(19-11(8)9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2
InChI key
FOLRUCXBTYDAQK-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)