Saltar a
B5416
8-Bromo-cyclic adenosine diphosphate ribose
85% (HPLC), lyophilized powder
Sinónimos:
Br-cADP-ribose, Br-cADPR
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
0.5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
304,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20BrN5O13P2
Número CAS:
Peso molecular:
620.20
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
85% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
Solubility:
H2O: 5 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
304,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
85% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white
solubility
H2O: 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)OP(=O)(O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]5O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C15H20BrN5O13P2/c16-15-20-6-11(17)18-3-19-12(6)21(15)13-9(25)10-5(30-13)2-29-35(26,27)34-36(28,32-10)33-14-8(24)7(23)4(1-22)31-14/h3-5,7-10,13-14,22-25H,1-2H2,(H,26,27)(H2,17,18,19)/t4-,5-,7-,8-,9-,10-,13-,14+,36?/m1/s1
InChI key
PLQQKRPSINJWTK-VNMBDIRDSA-N
Biochem/physiol Actions
An antagonist of cyclic ADP-ribose (cADPR), and an endogenous metabolite of β-NAD+. cADPR has been shown to regulate calcium release from the endoplasmic and sarcoplasmic reticulum. In cells, cADPR is synthesized by ADP-ribosyl cyclase or CD38, a lymphocyte differentiation antigen.
Physical form
Lyophilized powder containing 10-20% sodium phosphate buffer salts
Preparation Note
Prepared enzymatically
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
B5416-.5MG04061833433843
B5416-250UG04061833433850