Saltar a
B5014
Met-Lys-Bradykinin acetate salt
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
Met-Kallidin, Met-Lys-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M S Araujo-Viel et al.
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 362(3), 337-345 (1981-03-01)
The synthetic tridecapeptide Gly-Leu-Met-Lys-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg was used as a model substrate for horse urinary and porcine pancreatic kallikreins. The Met-Lys bond is hydrolyzed selectively by both enzymes. Oxidation of the methionine residue to sulfoxide made the peptide resistant to both kallikreins.
Elliot, D.F. and Lewis, G.P.
Journal of Biochemistry, 95, 437-437 (1965)