Saltar a
B121
Bromoacetylcholine bromide
Sinónimos:
2-(2-Bromoacetyloxy)-N.,N,N-trimethylethanaminium bromide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
500 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
366,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H15BrNO2 · Br
Número CAS:
Peso molecular:
305.01
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
Quality level:
366,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Level
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Br-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)CBr
InChI
1S/C7H15BrNO2.BrH/c1-9(2,3)4-5-11-7(10)6-8;/h4-6H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
AFIIOPIEVQSYHH-UHFFFAOYSA-M
Application
Used as an affinity alkylating agent for nicotinic receptors.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
N2001B019S7882
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: 1 g/mL, ethanol: soluble
solubility
H2O: slightly soluble, alcohol: soluble, propylene glycol: soluble
solubility
H2O: 50 mg/mL
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Attila Rutai et al.
Shock (Augusta, Ga.), 54(1), 87-95 (2019-07-19)
The hypoxia-sensitive endothelin (ET) system plays an important role in circulatory regulation through vasoconstrictor ETA and ETB2 and vasodilator ETB1 receptors. Sepsis progression is associated with microcirculatory and mitochondrial disturbances along with tissue hypoxia. Our aim was to investigate the
S Tucek
The Journal of physiology, 322, 53-69 (1982-01-01)
1. The synthesis of acetylcholine (ACh) has been measured in homogenates of the sciatic nerve, normal and denervated extensor digitorum longus (e.d.l.) muscles, and central (innervated) and peripheral (non-innervated) parts of the diaphragm of the rat. The synthesis proceeded under
Acetylcholinesterase hydrolysis of halogen substituted acetylcholines.
C Y Chiou et al.
Biochemical pharmacology, 17(5), 805-815 (1968-05-01)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
B121-500MG04061833258606