Saltar a
B010
Benextramine tetrahydrochloride
Sinónimos:
BHC, Dithiobis(N-[N-(2-methoxybenzyl)-6-aminohexyl]-2-aminoethane), Dithiobis(N-[N-(2-methoxybenzyl)-6-aminohexyl]-2-aminoethane);, N,N′′-(Dithiodi-2,1-ethanediyl)bis[N′-(2-methoxyphenylmethyl)-1,6-hexanediamine] dihydrochloride, N,N′-Bis(6-[o-Methoxybenzylamino]hexyl)cystamine, N,N′-Bis(6-[o-methoxybenzylamino]hexyl)cystamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H54N4O2S2 · 4HCl
Número CAS:
Peso molecular:
736.77
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
215-181-3
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
SMILES string
Cl.COc1ccccc1CNCCCCCCNCCSSCCNCCCCCCNCc2ccccc2OC
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)