Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 451,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C62H71N11O18
Número CAS:
Peso molecular:
1258.29
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
451,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
2-Aminobenzoyl-Ala-Phe-Ala-Phe-Asp-Val-Phe-Tyr(NO2)-Asp, >90% (HPLC)
Quality Level
assay
>90% (HPLC)
form
powder
mol wt
1258.31
solubility
1% ammonia: soluble 1 mg/mL, clear, yellow
storage temp.
−20°C
Application
Fluorogenic substrate for Asp-specific proteases from Staphylococcus aureus, Bacillus lichenformis, and Streptomyces griseus.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay >90% (HPLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility 1% ammonia: soluble 1 mg/mL, clear, yellow | solubility methanol: ~50 mg/mL, almost clear, almost colorless | solubility ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility H2O: >1 mg/mL |
| mol wt 1258.31 | mol wt 370.41 | mol wt - | mol wt - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Rui Tostoes et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 11(11), 3157-3167 (2016-10-07)
The cell therapy industry would greatly benefit from a simple point of care solution to remove dimethylsulphoxide (DMSO) from small-volume thawed cell suspensions before injection. A novel dead-end filtration device has been designed and validated, which takes advantage of the
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A9971-1MG | 04061826671139 |