Saltar a
A7785
Apolipoprotein C-I from human plasma
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
293,00 €
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
293,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
human
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
average mol wt 6.6 kDa
technique(s)
inhibition assay: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APOC1(341)
General description
Very low density lipoprotein.
Application
Apolipoprotein C-1 directly interferes with fatty acid uptake and is a major plasma inhibitor of cholesterol ester transfer protein. Apolipoprotein C-I has been used to develop a quantitative strategy, named secretome-derived isotopic tag (SDIT), to concurrently identify and quantify the adipocyte-secreted plasma proteins from normal and high-fat-diet (HFD) induced obese mice.
Biochem/physiol Actions
Interferes directly with fatty acid uptake and is the major plasma inhibitor of cholesterol ester transfer protein.
Physical form
Lyophilized from 10 mM NH4HCO3, pH 7.5
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A7910MSST0001A0722
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human plasma
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥85% (SDS-PAGE)
technique(s)
inhibition assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A7785-100UG04061833054727