Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 200 μL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 698,00 € |
Acerca de este artículo
698,00 €
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
grade
Molecular Biology
clone
polyclonal
form
liquid
mol wt
antigen 47 kDa
species reactivity
Arabidopsis thaliana
technique(s)
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using extract (cytosolic fraction) of Arabidopsis thaliana leaves
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Arabidopsis thaliana ... ATMPK6(818982)
General description
Immunogen
Application
Western Blotting (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| form liquid | form liquid | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Datasheet
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A7104-200UL | 04061833383551 |