Saltar a
A4727
Antisauvagine-30 trifluoroacetate salt
Sinónimos:
Anti-SVG-30, [D-Phe11,His12]-Sauvagine fragment 11-40 trifluoroacetate salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1310,00 €
1113,50 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C161H274N48O46S
Peso molecular:
3650.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
1113,50 €
Precio de catálogo1310,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O.S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](N)Cc2ccccc2)Cc1nc[nH]c1)CC(C)C)CC(C)C)CCCNC(=N)N)CCCCN)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N
InChI
1S/C161H275N49O45S.C2HF3O2/c1-21-84(14)126(130(173)226)207-159(255)129(89(19)211)210-156(252)115(76-125(224)225)206-152(248)111(71-83(12)13)203-150(246)109(69-81(8)9)202-149(245)108(68-80(6)7)200-140(236)98(44-36-65-180-161(176)177)189-154(250)114(75-121(
InChI key
MQNGXZGVAKCDNG-NDMSIQOJSA-N
Gene Information
human ... CRHR2(1395)
mouse ... CRHR2(12922)
rat ... CRHR2(64680)
Biochem/physiol Actions
High-affinity antagonist for Corticotropin-releasing factor (CRF) receptor type 2 (CRF(2)).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
W3020SML1370SML1773
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CRHR2(1395)
mouse ... CRHR2(12922)
rat ... CRHR2(64680)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A4727-1MG04061826149294