Saltar a
A4723
Amyloid β-Protein Fragment 17-28
≥90% (HPLC), lyophilized powder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
346,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥90% (HPLC)
Mol wt:
1324
346,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
1324
composition
Peptide content, ≥70%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APP(351)
Application
Aβ fragment used to study aggregation.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A4848A5080A2326
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥87% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
mol wt
1324
mol wt
2393
mol wt
-
mol wt
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A4723-1MG04061826670965