Saltar a
A4386
Adenosine 5′-diphosphate bis(cyclohexylammonium) salt
≥95% (HPLC), crystalline, bacterial
Sinónimos:
A2P5P, ADP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
227,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15N5O10P2 · 2C6H13N
Número CAS:
Peso molecular:
625.55
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Biological source:
bacterial
Form:
crystalline
Solubility:
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
227,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bacterial
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
crystalline
solubility
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.Nc3ncnc4n(cnc34)[C@@H]5O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]5O
InChI
1S/C10H15N5O10P2.2C6H13N/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20;2*7-6-4-2-1-3-5-6/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);2*6H,1-5,7H2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI key
SCOUEIPNDLFPCX-IDIVVRGQSA-N
Application
Adenosine 5′-diphosphate (ADP) is an adenine nucleotide involved in energy storage and nucleic acid metabolism via its conversion into ATP by ATP synthases. ADP affects platelet activation through its interaction with ADP receptors P2Y1, P2Y12 and P2X1. Upon its conversion to adenosine by ecto-ADPases, platelet activation is inhibited via adenosine receptors.
Adenosine5′-diphosphate bis(cyclohexylammonium) salt has been used as a standard in luminometry. It has also been used in suramin inhibition assays.
Disclaimer
Stable, non-hygroscopic
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M8386M3763A5638
biological source
bacterial
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95%
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A4386-1G04061833374375
A4386-5X1G04061833374382