Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 209,00 € | |
| 5 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 402,00 € |
Acerca de este artículo
209,00 €
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
agarose conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
PBS suspension
species reactivity
human
should not react with
rat, mouse
capacity
3-4 mg/mL binding capacity (human IgA)
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| conjugate agarose conjugate | conjugate agarose conjugate | conjugate unconjugated | conjugate agarose conjugate |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity - | species reactivity - |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| form PBS suspension | form PBS suspension | form lyophilized powder | form PBS suspension |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A2691-5ML | 04061833359648 |
| A2691-2ML | 04061833359631 |