Saltar a
A1049
Ácido (±)-abscísico
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥98.5% (HPLC)
Sinónimos:
ABA, Dormin, Ácido (2Z,4E)-5-(1-hidroxi-2,6,6-trimetil-4-oxo-2-ciclohexen-1-il)-3-metil-2,4 pentadienoico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20O4
Número CAS:
Peso molecular:
264.32
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
MDL number:
product line
BioReagent
assay
≥98.5% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
186-188 °C (lit.)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(\C=C\C1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-
InChI key
JLIDBLDQVAYHNE-LXGGSRJLSA-N
Application
El ácido abscísico (ABA) es una hormona vegetal isoprenoide (fitohormona) sintetizada en todas las partes de las plantas y implicada en muchos procesos del desarrollo de la planta. El ABA participa en el establecimiento de la dormición y la regulación de las respuestas al estrés. El ABA inhibe la maduración de la fruta, la germinación de la semilla, la fotosíntesis y la biosíntesis de la cinetina.
Preparation Note
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Hormone Crosstalk in Plant Disease and Defense: More Than Just JASMONATE-SALICYLATE Antagonism.
Robert-Seilaniantz A, Grant M, Jones JD.
Annual review of phytopathology (2010)
Zuying Zhang et al.
Plant biotechnology journal, 18(11), 2267-2279 (2020-03-28)
The RAV (related to ABI3/viviparous 1) group of transcription factors (TFs) play multifaceted roles in plant development and stress responses. Here, we show that strawberry (Fragaria × ananassa) FaRAV1 positively regulates anthocyanin accumulation during fruit ripening via a hierarchy of activation processes.
Role of DREBs in regulation of abiotic stress responses in plants.
Lata C, Prasad M.
Journal of Experimental Botany (2011)